Documenti fondamentali
D85209
Sigma-Aldrich
Diethyl 2-acetylglutarate
98%
About This Item
Formula condensata:
C2H5O2CCH2CH2CH(COCH3)CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
P. ebollizione
154 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCC(C(C)=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C11H18O5/c1-4-15-10(13)7-6-9(8(3)12)11(14)16-5-2/h9H,4-7H2,1-3H3
NNOGMCQLKMLNPL-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)