Documenti
D77206
Sigma-Aldrich
trans-3-Hexenedinitrile
97%
Sinonimo/i:
trans-1,4-Dicyano-2-butene, Dihydromucononitrile
About This Item
Formula condensata:
NCCH2CH=CHCH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.13
Beilstein:
1720228
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
flakes
Punto di fusione
75-77 °C (lit.)
Stringa SMILE
N#CC\C=C\CC#N
InChI
1S/C6H6N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-2H,3-4H2/b2-1+
BSVZXPLUMFUWHW-OWOJBTEDSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3