102741
2-Fluorobiphenyl
96%
Sinonimo/i:
1-Fluoro-2-phenylbenzene, o-Fluorodiphenyl
Saggio
96%
Stato
solid
P. ebollizione
248 °C (lit.)
Punto di fusione
71-74 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
phenyl
Stringa SMILE
Fc1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9F/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
KLECYOQFQXJYBC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)