Documenti fondamentali
D60001
Sigma-Aldrich
trans-1,2-Dichlorocyclohexane
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.05
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Per informazioni sul prodotto D60001, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4917 (lit.)
P. ebollizione
193-194 °C (lit.)
Densità
1.164 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[C@@H]1CCCC[C@H]1Cl
InChI
1S/C6H10Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1
GZEZIBFVJYNETN-PHDIDXHHSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)