D3418
4-(4-Diethylaminostyryl)-1-methylpyridinium iodide
≥97%
Sinonimo/i:
4-Di-2-ASP
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
214-216 °C (lit.)
Fluorescenza
λex 485 nm; λem 607 nm in methanol
Stringa SMILE
[I-].CCN(CC)c1ccc(\C=C\c2cc[n+](C)cc2)cc1
InChI
1S/C18H23N2.HI/c1-4-20(5-2)18-10-8-16(9-11-18)6-7-17-12-14-19(3)15-13-17;/h6-15H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
WIPKWLIHFGTFQV-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
- Two-photon absorption of organic / polyoxometalate hybrid dyes
- Acting as an acceptor for the 1D light-harvesting antenna
- Functional live cell fluorescence imaging for pulmonary neuroepithelial body microenvironments
- Studies of solvatochromism and dipole moments of monochromophoric styrylpyridinium dyes
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3