Documenti fondamentali
D211605
Sigma-Aldrich
2,2-Diphenylpropionic acid
95%
Scegli un formato
5 G
91,80 €
91,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
91,80 €
About This Item
Formula condensata:
CH3C(C6H5)2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
91,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
powder
P. ebollizione
300 °C (lit.)
Punto di fusione
172-175 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C(O)=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c1-15(14(16)17,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11H,1H3,(H,16,17)
ODELFXJUOVNEFZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
R K Gordon et al.
Molecular pharmacology, 36(5), 766-772 (1989-11-01)
Quantitative structure-activity relationships between pharmacological activities and physical properties of a series of 2,2-diphenylpropionate compounds were used to define the topography of the antagonist binding site of muscarinic receptors. XICAMM, a computer molecular modeling program, was used to calculate geometrical
N Toyomura et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 64(3), 610-612 (2000-05-10)
A variety of 2,2-diphenylpropionate derivatives with an amino substituent were synthesized and their effects on larval growth of the silkworm, Bombyx mori, were examined by dietary administration. Of the compounds tested, 3-(4-ethylpiperazin-1-yl)propyl 2,2-diphenylpropionate (3) caused significant prolongation of the larval
T F Holzman et al.
Biochemistry, 20(19), 5524-5528 (1981-09-15)
We have found a new class of inhibitors of the bacterial bioluminescence reaction, the N,N-diphenylalkylamines and acids. We have studied the action of one of these compounds 2,2-diphenylpropylamine. The amine was competitive with the long-chain aliphatic aldehyde substrate (Ki congruent