Documenti fondamentali
D211508
Sigma-Aldrich
2,2-Diphenylpropane
≥96%
Scegli un formato
5 G
246,00 €
246,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
246,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C(C6H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.29
Beilstein:
2041894
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
246,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.57 (lit.)
P. ebollizione
282 °C (lit.)
Punto di fusione
26-28 °C (lit.)
Densità
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H16/c1-15(2,13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,1-2H3
MILSYCKGLDDVLM-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)