D1928
Fenaminosulf
≥98%
Sinonimo/i:
4-Dimethylaminobenzenediazosulfonic acid sodium salt, p-Diazodimethylaniline sodium sulfonate, Sodium [4-(dimethylamino)phenyl]diazenesulfonate
Saggio
≥98%
Stato
powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)N=NS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H11N3O3S.Na/c1-11(2)8-5-3-7(4-6-8)9-10-15(12,13)14;/h3-6H,1-2H3,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
IWDQPCIQCXRBQP-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
- Cloning and characterization of GABA transporter
- Activity of anti-RSV carbonucleosides
- Inhibition by fungicides of urea hydrolysis and nitrification of urea nitrogen in soil
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)