Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
250 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 51,00 € |
Informazioni su questo articolo
51,00 €
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)N=NS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H11N3O3S.Na/c1-11(2)8-5-3-7(4-6-8)9-10-15(12,13)14;/h3-6H,1-2H3,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
IWDQPCIQCXRBQP-UHFFFAOYSA-M
Application
- Cloning and characterization of GABA transporter
- Activity of anti-RSV carbonucleosides
- Inhibition by fungicides of urea hydrolysis and nitrification of urea nitrogen in soil
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description PESTANAL®, analytical standard | description ≥98% | description analytical standard | description 98% |
| format neat | format - | format neat | format - |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| grade analytical standard | grade - | grade analytical standard | grade - |
| product line PESTANAL® | product line - | product line - | product line - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fenaminosulf
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
140-56-7
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?