Documenti fondamentali
D136204
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxyphenethylamine
97%
Sinonimo/i:
Homoveratrylamine, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3CH2CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.23
Beilstein:
474393
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Per informazioni sul prodotto D136204, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
97%
Stato
liquid
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule I
Indice di rifrazione
n20/D 1.546 (lit.)
P. ebollizione
188 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(CCN)cc1OC
InChI
1S/C10H15NO2/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5-6,11H2,1-2H3
ANOUKFYBOAKOIR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Precursor for the synthesis of isoquinolines.[1][2][3]
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
257.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
125 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Organic preparations and procedures international, 25, 91-91 (1993)
Julia Fedotova et al.
American journal of translational research, 7(11), 2462-2473 (2016-01-26)
Novel anxiolytic medications are necessary to broaden treatment therapy. Thus, the aim of the present study was to compare the clinically effective anxiolytic, diazepam with the novel 3,4-dimethoxyphenylethylamine derivates. The novel 3,4-dimethoxyphenylethylamine derivates (PK, 0.1, 1.0, 10.0 mg/kg, i.p.) and
Australian Journal of Chemistry, 47, 957-957 (1994)
Chem. Abstr., 119, 139040g-139040g (1993)
Siyu Wang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(2), 364-372 (2016-12-23)
Wolfberry or Goji berry, the fruit of Lycium barbarum, exhibits health-promoting properties that leads to an extensive study of their active components. We synthesized a set of hydroxycinnamic acid amide (HCCA) compounds, including trans-caffeic acid, trans-ferulic acid, and 3,4-dihydroxyhydrocinnamic acid