Documenti
D110205
Sigma-Aldrich
2,2′-Dihydroxybenzophenone
98%
About This Item
Formula condensata:
(HOC6H4)2CO
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
61-62.5 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccccc1C(=O)c2ccccc2O
InChI
1S/C13H10O3/c14-11-7-3-1-5-9(11)13(16)10-6-2-4-8-12(10)15/h1-8,14-15H
YIYBRXKMQFDHSM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3