Documenti fondamentali
246883
Sigma-Aldrich
6,13-Pentacenequinone
99%
Sinonimo/i:
6,13-Pentacenedione
Scegli un formato
1 G
106,00 €
106,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
106,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
106,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
solid
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
O=C1c2cc3ccccc3cc2C(=O)c4cc5ccccc5cc14
InChI
1S/C22H12O2/c23-21-17-9-13-5-1-2-6-14(13)10-18(17)22(24)20-12-16-8-4-3-7-15(16)11-19(20)21/h1-12H
UFCVADNIXDUEFZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Electronic structure of the lowest excited triplet state of 6,13-pentacenequinone has been studied by continuous-wave time-resolved electron paramagnetic resonance and pulsed electron nuclear double resonance[1].
Applicazioni
6,13-Pentacenequinone has been used in:
  • deposition of 6,13-pentacenequinone thin films on n-Si substrates by thermal evaporation[2]
  • as precursor to diarylpentacenes, potential organic field-effect transitors[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Structural and optical properties of 6, 13-pentacenequinone thin films.
Hwang DK, et al.
Applied Physics Letters, 85(23), 5568-5570 (2004)
Tetrahedron, 63, 9699-9699 (2007)
Takuji Shimokage et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 58(6), 1201-1208 (2002-05-08)
Continuous-wave time-resolved EPR (cw-TREPR) and pulsed electron nuclear double resonance (ENDOR) studies have been carried out to clarify the electronic structure of the lowest excited triplet (Tl) state of 5,12-naphthacenequinone (5,12-NpQ) as well as 1,4-anthraquinone (1,4-AQ) and 6,13-pentacenequinone (6,13-PeQ). The
Articoli
Silylethyne substitution offers an opportunity to tune solubility for application-specific needs and self-assembly for electronic performance and has yielded semiconductors with excellent device performance.