Documenti fondamentali
CLS9610100
Pyrex® graduated weathering test
volume 100 mL, O.D. × H 37 mm × 200 mm
Sinonimo/i:
Corning® 9610
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Il prodotto CLS9610100 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
conical bottom tube
Confezionamento
case of 1
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 9610-100
Campo di misura del volume
100 mL
D.E. × alt.
37 mm × 200 mm
Descrizione generale
Graduated upward to 0.5 mL in divisions of 0.05 mL, from 0.5 mL to 3 mL in 0.1 mL divisions, from 3 mL to 5 mL in 0.5 mL divisions and from 5 mL to 100 mL in 1 mL divisions. Made with a 3 mm vent hole located 180° from the front of the tube.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)