Documenti fondamentali
BR362338
BRAND® BLAUBRAND® ASTM 100 mL centrifuge tube
cylindrical, conical bottom, former standard ASTM D96
Sinonimo/i:
ASTM, BLAUBRAND®, Centrifuge Tubes, Tubes
Scegli un formato
2 EA
82,80 €
82,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
82,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
82,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
conical bottom
cylindrical
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
RCF 700 × g
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
BRAND 362338
Lunghezza
167 mm
Descrizione generale
Withstands RCF up to 700. Design, accuracy, etc. to meet ASTM ("American Society for Testing and Materials") specifications.
Note legali
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3