CLS8160100
Pyrex® graduated oil centrifuge tube
capacity 100.0 mL, O.D. × L 38 mm × 200 mm
Sinonimo/i:
Corning® 8160
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
conical bottom tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
Confezionamento
case of 12
pack of 12
Produttore/marchio commerciale
Corning 8160-100
D.E. × lungh.
38 mm × 200 mm
Capacità
100.0 mL
Colore
clear
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)