Documenti fondamentali
CLS708725
Pyrex® wide tip serological pipettes, reusable, color-coded
volume 25.0 mL
Sinonimo/i:
Corning® 7087
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Il prodotto CLS708725 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
borosilicate glass
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision 0.1 mL
Confezionamento
case of 12 ea
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 7087-25
Graduazione e accuratezza
0-24 mL, accuracy: 0.2 mL
Campo di misura del volume
25.0 mL
D.E. × lungh.
14 mm × 440 mm
Capacità
25.0 mL
Misura puntale
, Wide
Descrizione generale
Large tip opening allows more rapid intake and delivery of suspensions and viscous materials. Colored graduations are enameled onto the glass. Two narrow bands or one wide band at the top indicate the pipet is calibrated "To Deliver" its total capacity when the last drop is blown out.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)