CLS9186
Corning® aspiration pipettes
volume 2 mL
Sinonimo/i:
Aspiration pipette, Corning pipette
Scegli un formato
652,00 €
Scegli un formato
About This Item
652,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 100 ea
case of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 9186
Capacità
2 mL
Volume
2 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
- Corning® aspirating pipettes are made of optically clear polystyrene for durability and good mechanical strength.
- The sterile, ungraduated, and unplugged pipettes are best suited for aspirating liquid aseptically using vacuum suction.
- Individually wrapped and bulk packed.
- Disposable and certified non-pyrogenic.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)