Documenti fondamentali
CLS4100
Corning® Costar® Stripette® serological pipettes, bulk packed
capacity 10 mL
Sinonimo/i:
pipets, pipettes, serological pipets, serological pipettes
Scegli un formato
500 EA
253,00 €
253,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EA
253,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
253,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 0.1 mL
subdivision
Confezionamento
bag of 50
case of 500
Produttore/marchio commerciale
Corning 4100
Campo di misura
accuracy: 0.1 mL
Lunghezza
344 mm
Capacità
10 mL
D.I. dei puntali
0.060 in.
Colore
orange color-coded stripe
Categorie correlate
Descrizione generale
Corning Costar Stripette serological pipettes featured in bulk pack for a variety of application needs. These bulk packed serological pipets are ideal for large-scale sterile and nonsterile liquid handling applications, including high-throughput HTS applications.
  • Unique color-coded magnifying stripe for easier meniscus viewing.
  • Sterile and certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
  • Accuracy within ± 2% at full volume
  • Calibrated to deliver (TD-EX 20ºC) their contents with blowout
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripette is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)