CLS70772N
Pyrex® disposable serological pipettes
volume 2.0 mL
Sinonimo/i:
Corning® 7077
Scegli un formato
390,00 €
Scegli un formato
About This Item
390,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
Confezionamento
pack of 180 ea
case of 720 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 7077-2N
Campo di misura
accuracy: 0.01 mL
Capacità
2 mL
Volume
2.0 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
- Pyrex® disposable borosilcate glass serological pipettes are calibrated "to deliver" with blow-out.
- Features long, slender, tapered tips for faster and easier pipetting.
- Includes negative graduations for additional working volume.
- Fire-polished tips for burr-free, even flow rates.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)