Documenti fondamentali
CLS706510
Pyrex® measuring pipette with colored markings
volume 10 mL, accuracy: 0.06 mL
Sinonimo/i:
Corning® 7065
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Il prodotto CLS706510 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
glass
Caratteristiche
graduation
subdivision 0.1 mL
Confezionamento
case of 12 ea
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 7065-10
Campo di misura del volume
10 mL, accuracy: 0.06 mL
D.E. × lungh.
10 mL × 380 mm
Capacità
10 mL
Caratteristiche e vantaggi
  • Pyrex® measuring pipettes with colored markings (volume 10 mL) are reusable pipettes, which are color-coded for easy identification and sorting.
  • Colored graduations are enameled onto the glass.
  • They are calibrated "to deliver" (TD) their total capacity without blow-out.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)