Documenti fondamentali
CLS5563550
Pyrex® volumetric flask, low actinic, heavy duty wide mouth, with Pyrex stopper
capacity 50 mL
Sinonimo/i:
Corning® 55635
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Il prodotto CLS5563550 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Misura tappo a cono
13
Produttore/marchio commerciale
Corning 55635-50
Capacità
50 mL
Descrizione generale
Low actinic stained glass provides protection for materials sensitive to light. the protective color is an intergral part of the flask, which retains the mechanical strength, chemical stability and thermal resistance of the Pyrex brand labware.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)