Documenti fondamentali
Z672394
IKA® C-Mag magnetic stirrers
C-MAG MS magnetic stirrer, 230V UK plug
Sinonimo/i:
laboratory stirrers, magnetic plate stirrers, magnetic stirrers
Scegli un formato
1 EA
606,05 €
606,05 €
Prezzo di listino642,00 €Risparmia il 6%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
606,05 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
606,05 €
Prezzo di listino642,00 €Risparmia il 6%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Ingresso CA/CC
230 V AC, UK plug
Materiali
ceramic plate
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
IKA 3582202
IKA C-MAG MS4
Parametri
100-1500 rpm speed
Dimens. piattaforma
120 mm × 120 mm
Volume max.
5 L
Peso
6.5 lb
Descrizione generale
  • Stirs viscous materials with a maximum volume 15 L
  • Strong magnet: High magnetic adhesion prevents stir bar decoupling
  • Ceramic top: Seamless one-piece glass-ceramic top provides excellent resistance to chemicals
  • Elevated control panel: Minimizes contact with spills and allows for easy reading and adjustment of controls
  • Protection class IP 21
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)