Documenti fondamentali
CLS5340500
Pyrex® heavy wall graduated filtering flask, with tubulation
10 mm O.D. hose-connection, capacity 500 mL
Sinonimo/i:
conical flasks, filtering flask, filtering flasks, flasks erlenmeyer, Corning® 5340
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Per informazioni sul prodotto CLS5340500, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Giunto
joint stopper7
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Rubber stopper
Confezionamento
case of 18
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 5340-500
Campo di misura del volume
150-500 mL
Capacità
500 mL
Descrizione generale
These flasks have sidearm tabulations and are blown in special molds designed to give maximum mechanical strength. For convenience, the flasks are graduated to show approximate capacity. The neck finish affords an excellent fit for rubber stoppers.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)