Documenti fondamentali
CLS53404L
Pyrex® heavy wall graduated filtering flask, with tubulation
12.5 mm O.D. hose-connection, capacity 4,000 mL
Sinonimo/i:
conical flasks, filtering flasks, flasks erlenmeyer, Corning® 5340
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Il prodotto CLS53404L al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Giunto
joint stopper12
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Rubber stopper
Confezionamento
pack of 1
case of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 5340-4L
Campo di misura del volume
1,500-4,000 mL
Capacità
4,000 mL
Descrizione generale
These flasks have sidearm tabulations and are blown in special molds designed to give maximum mechanical strength. For convenience, the flasks are graduated to show approximate capacity. The neck finish affords an excellent fit for rubber stoppers.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)