Documenti fondamentali
Z269859
Sigma-Aldrich
Nalgene® filtering flask
capacity 2,000 mL, stopper joint: 10
Sinonimo/i:
polypropylene vacuum flask, vacuum flask
Scegli un formato
1 EA
78,30 €
78,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
78,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
78,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
flat bottom flask
polypropylene
Giunto
joint ST/NS neckstopper #10
joint: stopper10
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Stopper
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Nalgene DS4101-2000
Capacità
2,000 mL
Descrizione generale
  • Nalgene® filtering flasks are an excellent alternative to glass flasks.
  • Manufactured from light-weight, autoclavable, polypropylene that is resistant to shattering.
  • Molded-in one-piece to withstand 1 atm vacuum.
  • Tubulation at a 45° angle helps prevent tipping.
  • Barbed adapter accepts 1/4 to 3/8 in. I.D. tubing. (sold separately)
  • Oval marking area facilitates easy labeling of contents.
  • Neck sized to fit standard stopper sizes (stopper not included).
Molded, one-piece, PP construction withstands full 1 atm vacuum. Tubulation at 45° angle helps prevent tipping, accepts 1/4 to 3/8 in. I.D. tubing. Oval marking area. Nalgene 4101.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)