Documenti fondamentali
CLS317012
Pyrex® heavy wall drying tray
top W × L × H 305 mm × 457 mm × 72 mm
Sinonimo/i:
Corning® 3170
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Il prodotto CLS317012 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
borosilicate glass
Produttore/marchio commerciale
Corning 3170-12
Largh. × Lungh. × alt. sommità
305 mm × 457 mm × 72 mm
Descrizione generale
These heavy duty Pyrex drying tray dishes will withstand hot air or steam sterilization and are useful for drying, staining or developing trays. They can be used with gel electrophoresis or paper chromatography. Do not place over direct heat, for oven use only.
  • reusable
  • heavy duty rim
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)