Documenti fondamentali
CLS30621L
Pyrex® class A serialized/certified single metric scale graduated cylinder
volume 1,000 mL
Sinonimo/i:
Corning® 3062
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Caratteristiche
subdivision 10.0 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 3062-1L
tol. measuring range
3.0 mL
Volume
1,000 mL
Descrizione generale
Calibrated "to deliver".
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)