Documenti
PSRI10
Refractive Index Standard at 20 °C 25 °C and 30 °C
Nominal RI Value 1.6556 at 25 °C, in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualità
in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)