OP10L
Anti-c-Myc (Ab-1) Mouse mAb (9E10)
lyophilized, clone 9E10, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9E10, monoclonal
Forma fisica
lyophilized
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
rat (weakly), human, mouse (weakly)
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYC(4609)
mouse ... Myc(17869)
rat ... Myc(24577)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Frozen Sections (2-10 µg/ml)
Immunoblotting (1-5 µg/ml, see application references)
Immunofluorescence (1-5 µg/ml or use Cat. No. OP10F)
Immunoprecipitation (1 µg/sample)
Chromatin Immunoprecipitation (5 µg/ml, see application references)
Paraffin Sections (not recommended)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
HT1080 cells
HL-60 cells or lung carcinoma
Altre note
Cole, M.D. 1986. Ann. Rev. Gen.20, 361.
Nisen, P.D., et al. 1986. Cancer Res.46, 6217.
Nau, M.M., et al. 1985. Nature318, 69.
Persson, H., et al. 1984. Science225, 687.
Alitalo, K., et al. 1983. Proc. Natl. Acad. Sci. USA80, 1707.
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1