Documenti fondamentali
CLS30421L
Pyrex® Lifetime Red single metric scale graduated cylinder
volume 1,000 mL
Sinonimo/i:
Corning® 3042
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Il prodotto CLS30421L al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Caratteristiche
subdivision 10.0 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 3042-1L
tol. measuring range
5.0 mL
Volume
1,000 mL
Descrizione generale
  • Calibrated "to contain"
  • Single metric scale
  • White enamel scale against red band
  • Removable PE bumperguard
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)