Documenti fondamentali
AXYVT38470ULR
Pipette tips in 384-tip format, robotic
size 70 μL, pkg of 5x3840tips/cs, racked
Sinonimo/i:
pipet tips
Scegli un formato
1 PKG
4.690,00 €
4.690,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
4.690,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
4.690,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc VT-384-70UL-R
Corning
Confezionamento
pkg of 5x3840tips/cs
Misura
70 μL
Volume
70 μL
Descrizione generale
  • Axygen® automation pipette tips in 384-tip format are designed for Agilent®/Velocity11 VPrep® and Bravo 96LT, 8LT, 384ST, 96ST, and 16ST head.
  • Manufactured to stringent specifications including automated assembly to minimize contamination risks and ensure consistent performance and quality.
  • The clear polypropylene high-quality tips are ideal for sensitive biological applications.
  • RNase-/DNase-free and nonpyrogenic.
Altre note
Browse all pipette tips
Note legali
Agilent is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Velocity11 VPrep is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)