Documenti fondamentali
CLS2679638
Corning® polypropylene closure
orange
Sinonimo/i:
Corning closure
Scegli un formato
100 EA
202,00 €
202,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
202,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
202,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione
fits neck O.D. 37 mm
Produttore/marchio commerciale
Corning 26796-38
Colore
orange
Descrizione generale
For culture tubes and flasks with long rimless necks. Position closure open for gas exhange or closed for humidified environment. Internal drip ring minimizes contamination.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)