Documenti fondamentali
CLS20941L
Pyrex® colored scale dispensing burette, with straight bore PTFE stopcock plug
volume 1000 mL, accuracy: 5.0 mL
Sinonimo/i:
burettes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Il prodotto CLS20941L al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
subdivision 10 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 2094-1L
Campo di misura del volume
1000 mL, accuracy: 5.0 mL
Volume
1000 mL
Descrizione generale
Corning® 2094
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)