BR23716
BRAND® spare burette for automatic burette Dr. Schilling
size 25 mL, clear
Sinonimo/i:
Accessories, Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
Scegli un formato
51,00 €
Scegli un formato
About This Item
51,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
AR-Glass
clear
Descrizione
SILBERBRAND
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 23716
Lunghezza
380 mm
Misura
25 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)