Documenti fondamentali
CF0044
Sigma-Aldrich
Tetrafluoropropyl azide
0.5 M in 1,2-dimethoxyethane
Sinonimo/i:
2,2,3,3-tetrafluoropropanyl azide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H3F4N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.06
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Concentrazione
0.5 M in 1,2-dimethoxyethane
Stringa SMILE
FC(F)C(CN=[N+]=[N-])(F)F
InChI
1S/C3H3F4N3/c4-2(5)3(6,7)1-9-10-8/h2H,1H2
CDMWKAMPYXSCJY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Tetrafluoropropyl azide is a fluoroalkyl azide reagent active in copper-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (click reaction). The usage of this and other perfluoroalkyl reagents in this family allows for the previously challenging inclusion of fluorinated species as building blocks for click reactions.
Learn more about fluorinated click chemistry
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Fluorinated azides are a new tool that can be used to introduce fluorinated groups to molecules. These molecules can utilize click chemistry to easily add fluorinated groups.