Documenti fondamentali
CAD7923
Animal feeding needle, non-sterile, reusable, type 304 SS
straight, size 16G, L × diam. 2 in. × 3 mm , ball
Scegli un formato
12 EA
996,00 €
996,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
996,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
42142609
NACRES:
NB.03
996,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Misura
16G
Confezionamento
pkg of 12 ea
L × diam.
2 in. × 3 mm , ball
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
  • Fixed shape from stainless steel tubing
  • Stainless steel balls
  • Can be cleaned and reused as needed
  • Non-sterile
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)