Documenti fondamentali
729914
Sigma-Aldrich
Cyclobutanone-2,2,4,4-d4
95 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4D4H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
95 atom % D
Saggio
97% (CP)
Stato
liquid
P. ebollizione
99 °C (lit.)
Densità
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]C1([2H])CC([2H])([2H])C1=O
InChI
1S/C4H6O/c5-4-2-1-3-4/h1-3H2/i2D2,3D2
SHQSVMDWKBRBGB-RRVWJQJTSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable Liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)