Documenti fondamentali
C71009
Sigma-Aldrich
3-Chlorostyrene
98%, contains 0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as stabilizer
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHC6H4Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.59
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
contiene
0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.562 (lit.)
Densità
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C8H7Cl/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h2-6H,1H2
BOVQCIDBZXNFEJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
4-Vinylanisole 97%
Sigma-Aldrich
141003
4-Vinylanisole
Leire Ruiz-Rubio et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(1) (2019-01-10)
Polymeric thin films patterned with honeycomb structures were prepared from poly(x-chlorostyrene) and statistical poly(x-chlorostyrene-co-styrene) copolymers by static breath figure method. Each polymeric sample was synthesized by free radical polymerization and its solution in tetrahydrofuran cast on glass wafers under 90%