Documenti fondamentali
C48805
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-methylquinoline
99%
Sinonimo/i:
2-Chlorolepidine, 2-Chloro-4-methylquinoline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8ClN
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.63
Beilstein:
118333
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
powder
P. ebollizione
296 °C (lit.)
Punto di fusione
55-58 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(Cl)nc2ccccc12
InChI
1S/C10H8ClN/c1-7-6-10(11)12-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6H,1H3
PFEIMKNQOIFKSW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)