Documenti
166561
Sigma-Aldrich
3-Chloropropyl acetate
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2(CH2)3Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.429 (lit.)
P. eboll.
80-81 °C/30 mmHg (lit.)
Densità
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)OCCCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-5(7)8-4-2-3-6/h2-4H2,1H3
KPOHQIPNNIMWRL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
3-Chloropropyl acetate on reaction with strong base yields trimethylene oxide.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Mechanism of Trimethylene Oxide Formation from 3-Chloropropyl Acetate.
Dittmer DC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 79(16), 4431-4435 (1957)