Documenti fondamentali
BR90663
BRAND® glass beaker with spout, tall form
volume 2000 mL, with graduation
Sinonimo/i:
Beakers, Glass
Scegli un formato
10 EA
394,00 €
394,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
394,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
394,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass 3.3
Caratteristiche
with graduation
Produttore/marchio commerciale
BRAND 90663
Volume
2000 mL
Descrizione generale
The BRAND® Glass Beaker with Spout, tall form, is constructed from high-quality Boro 3.3 glass, ensuring durability and reliability in laboratory environments. Compliant with DIN EN ISO 3819 standards, this beaker features clear graduation markings for accurate liquid measurement. The tall form design provides increased capacity, while the integrated spout facilitates easy pouring, minimizing spills and enhancing precision during liquid transfer.
Altre note
Browse all glass beakers
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)