BR88625
BRAND® stopcock one-way with nozzles
for tube I.D. 6 mm
Sinonimo/i:
PTFE, Stopcocks
Scegli un formato
39,00 €
Scegli un formato
About This Item
39,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 88625
Diam. int.
3 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)