BR780555
Microtubes
polypropylene, 5 mL
Scegli un formato
63,40 €
Scegli un formato
About This Item
63,40 €
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
transparent
Confezionamento
pkg of 250 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 780555
Altezza
56.64 mm
D.E.
16.6 mm
Capacità
5 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
They are available either with an easy-to-open snap-on lid. The disposable microtubes can be centrifuged up to the maximum RCF value stated and autoclaved at 121 °C (2 bar) according to DIN EN 285. For a reading of the approximate volume, they have an easy-to-read graduation.
Caratteristiche e vantaggi
- High cleanliness for demanding applications
- Tight sealing snap lid
- Can be opened and closed with one hand
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)