BR708008
Discharge tube for Dispensette® S
25, 50 and 100 mL, standard, L 135 mm
Scegli un formato
14,20 €
Scegli un formato
About This Item
14,20 €
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene cap
Produttore/marchio commerciale
BRAND 708008
Confezionamento
1 ea of
Lunghezza
135 mm
Capacità
25, 50 and 100 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)