BR4600211
BRAND® Dispensette® S Fixed-volume bottle-top dispenser
volume 1 mL, with recirculation valve
Scegli un formato
404,00 €
Scegli un formato
About This Item
404,00 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
DE-M marking
with recirculation valve
Produttore/marchio commerciale
BRAND 4600211
Volume
1 mL
Raccordi
(GL 28/S28)
GL 32
GL 38
S 40
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Extremely easy filling and dispensing
- Simple priming by optimized flow channels
- Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.