Documenti fondamentali
BR701367
BRAND® sealing film for storage
DMSO-resistant, allows visual inspection
Sinonimo/i:
Accessories, Deep-well Plates, Plates, Sample Storage, Sealing films
Scegli un formato
100 EA
101,00 €
101,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
101,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.01
101,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
polypropylene film
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
piercable
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 701367
Descrizione generale
This film is ideal for PCR, ELISA and sample storage. Due to its adhesive, it can be used down to - 80° C, is DMSO-resistant and resistant to common solvents.
Caratteristiche e vantaggi
  • Temperature stability up to 120°C
  • Tight seal for minimizing evaporation
  • DMSO- and solvent-resistant
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Zone-Free™ Sealing Films non-sterile
Z721646
Zone-Free Sealing Films
AeraSeal™ film sterile
A9224
AeraSeal film
PARAFILM® M roll size 4 in. × 125 ft
Sigma-Aldrich
P7793
PARAFILM® M