Prodotti
Applicazioni
Servizi
Documenti
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Prodotti "Alternativa verde"
Microbiologia industriale
Articoli per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Purificazione dell'acqua
Produzione conto terzi
Analisi conto terzi
Prodotti su misura
Soluzioni digitali per le life science
Sviluppo e produzione di IVD
Servizi per i prodotti
Assistenza
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati d'Analisi (CdA)
Certificati d'Origine (CdO)
Certificati di Qualità (CdQ)
Servizio Clienti
Contatti
Diventate "Site Smart"
FAQ
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
BRAND
®
sealing film for microplates
Products
Categoria del prodotto
sealing films and foils (10)
Caratteristica
Produttore
Colore
Taglio della confezione
Sterilità
Filtra i prodotti
Showing 1-10 of 10
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
BR701365
BRAND
®
sealing film for microplates,
self-adhesive, gas permeable, suitable for (for cell and tissue culture)
Espandi
Visualizza i prezzi
BR781390
BRAND
®
sealing film for microplates,
self-adhesive, suitable for (PCR), polypropylene
Espandi
Visualizza i prezzi
BR701364
BRAND
®
sealing film for microplates,
self-adhesive, gas permeable, suitable for (for cell and tissue culture)
Espandi
Visualizza i prezzi
BR701372
BRAND
®
sealing film for microplates,
self-adhesive, suitable for (for luminescence measurement), vinyl
Espandi
Visualizza i prezzi
BR701371
BRAND
®
sealing film for microplates,
self-adhesive, suitable for (for storage/fluorescence measurement), vinyl
Espandi
Visualizza i prezzi
BR781381
BRAND
®
sealing film for microplates,
self-adhesive, suitable for (for cold storage), aluminum
Espandi
Visualizza i prezzi
BR701370
BRAND
®
sealing film for microplates,
self-adhesive, suitable for (for automation), polypropylene
Espandi
Visualizza i prezzi
BR701374
BRAND
®
sealing film for microplates,
self-adhesive, suitable for storage, vinyl (with pre-pierced zone)
Espandi
Visualizza i prezzi
BR701377
BRAND
®
sealing film for microplates,
suitable for PCR, storage, aluminum film, DMSO/solvent resistant, operating temperature (-80)—120 °C, pack of 100 ea
Espandi
Visualizza i prezzi
BR701376
BRAND
®
sealing film for microplates,
suitable for PCR, storage, PET film, DMSO/solvent resistant, operating temperature (-80)—120 °C, pack of 100 ea