Documenti fondamentali
Z740643
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials desiccator
I.D. × H 150 mm × 250 mm, with perforated porcelain plate
Scegli un formato
1 EA
331,00 €
331,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
331,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
331,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Diam. int. × alt.
150 mm × 250 mm
Descrizione generale
Heavy-wall, molded, neutral glass, desiccators with ground flange top and lid. Lid has knob top to assist in removing lid. Complete with perforated, bottom, porcelain plate. No direct heat or flame can be used.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)