Documenti fondamentali
BR65038
BRAND® desiccator ′Novus′
nominal diameter × O.D. × H 200 mm × 270 mm × 298 mm, with knob lid
Scegli un formato
1 EA
215,00 €
215,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
215,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
215,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
with knob lid
Produttore/marchio commerciale
BRAND 65038
Diametro nominale × D.E. × alt.
200 mm × 270 mm × 298 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Boro 3.3. DIN 12491. Precisely ground flat flanges. Base ring surface studded to improve stability and help prevent cracks. Interchangeable lid.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)