BR472500
BRAND® glass staining trough, Schiefferdecker pattern
soda-lime glass
Sinonimo/i:
Microscopy, Staining, Staining Accessories
Scegli un formato
278,00 €
Scegli un formato
About This Item
278,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
soda-lime glass
Descrizione
for use with transparent staining tray
Produttore/marchio commerciale
BRAND 472500
Lungh. × largh.
76 mm × 26 mm , holds 10 slides
Categorie correlate
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)